accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOO

CAS RN 120-55-8

IUPAC Navn: 2-[2-(benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
Synonymer: diethylene glycol dibenzoate
Molekylvægt (g/mol): 314.34
Molekylformel: C18H18O5
InChi Key: NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(OCCOCCOC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater