Tekniske data
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 245 °C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 106,12 g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethylene glycol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge