Få mere at vide
Diethylenglycol, 99%
Artikelnummer. 11394489
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394489 250 g 250g
11407766 500 g 500g
11417766 2500 g 2500g
11427766 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14728.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Diethylenglycol bruges som et vigtigt industrielt opløsningsmiddel på grund af dets karakteristiske egenskaber som højt kogepunkt, høj viskositet og lavt damptab. Det er meget udbredt til fremstilling af umættede polyesterharpikser, polyurethaner, nitrocellulose, harpikser og blødgørere. Det spiller en vigtig rolle som byggesten i fremstillingen af morpholin og 1,4-dioxan. Det finder anvendelse som varmeoverførselsvæske i den kemiske industri på grund af dets lave frysepunkt. Som smøremiddel bruges det i hjælpemidler til glasslibning, fiber-finish komponent og cement-slibehjælpemidler. Det bruges også i naturgas til at fjerne vand og andre urenheder. Det er en aktiv komponent i bremsevæske, kunstige tågeopløsninger og tapetfjernere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylenglycol bruges som et vigtigt industrielt opløsningsmiddel på grund af dets karakteristiske egenskaber som højt kogepunkt, høj viskositet og lavt damptab. Det er meget udbredt til fremstilling af umættede polyesterharpikser, polyurethaner, nitrocellulose, harpikser og blødgørere. Det spiller en vigtig rolle som byggesten i fremstillingen af morpholin og 1,4-dioxan. Det finder anvendelse som varmeoverførselsvæske i den kemiske industri på grund af dets lave frysepunkt. Som smøremiddel bruges det i hjælpemidler til glasslibning, fiber-finish komponent og cement-slibehjælpemidler. Det bruges også i naturgas til at fjerne vand og andre urenheder. Det er en aktiv komponent i bremsevæske, kunstige tågeopløsninger og tapetfjernere.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, acetone og ethylenglycol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-46-6
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
MDL nummer MFCD00002882
InChI nøgle MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMIL OCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.118
Kogepunkt 245 °C til 246 °C
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Næsten lugtfri
Lineær formel (HOCH2CH2)2O
Brydningsindeks 1.447
Mængde 250 g
Beilstein 969209
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3119
Opløselighedsinformation Blander med vand, alkohol, ether, acetone og ethylenglycol.
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethan-1-ol
Formel vægt 106.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol