Få mere at vide
Diethylenglycol, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 10665542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665542 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10510561 1 L Glasflaske 1 L
10649083 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665542 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121160025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 DKK
    738.65 DKK / 2.5 L
    Spare 146.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-46-6
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
MDL nummer MFCD00002882
InChI nøgle MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMIL OCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -10,0 °C
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 245,0 °C
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HOCH2CH2)2O
Brydningsindeks 1,4450 til 1,4480
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 468
Merck Index 15, 3131
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, acetone, ether, ethylenglykol, uopløselig i benzen, toluen, kulstof, tetrachlorid og alifatiske kulbrinter
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Viskositet 38 mPa (20 °C)
Formel vægt 106.12
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge