Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene glycol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -10,0 °C |
| Tæthed | 1.1100g/mL |
| Kogepunkt | 245,0 °C |
| Flammepunkt | 143 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Vis mere |