Få mere at vide
Diethyl tert-butylmalonat, 96%
Beskrivelse
Diethyl-tert-butylmalonat anvendes til fremstilling af enantiomerer af 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octan-1-sulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octan-1-sulfid.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl tert-butylmalonate |
| Tæthed | 0.978 |
| Kogepunkt | 102 °C til 104 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Brydningsindeks | 1.425 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1781709 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 216.28 |
| Procent renhed | 97% |