Få mere at vide
Diethyl-tert-butylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347246 5 g 5g
11337246 1 g 1g
11357246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09131.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 759-24-0 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Diethyl-tert-butylmalonat anvendes til fremstilling af enantiomerer af 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octan-1-sulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethyl-tert-butylmalonat anvendes til fremstilling af enantiomerer af 4-tert-butyl-3
-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octan-1-sulfid.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 759-24-0
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.28
MDL nummer MFCD00009152
InChI nøgle RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl tert-butylmalonate, diethyl t-butylmalonate, diethyl 1,1-dimethylethyl malonate, diethyl 2-tert-butyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl-, diethyl ester, diethyltert-butylmalonate, diethyl 2-tert-butylmalonate #, tert-butylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-tert-butylpropanedioate
PubChem CID 69798
IUPAC navn diethyl-2-tert-butylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl tert-butylmalonate
Tæthed 0.978
Kogepunkt 102°C to 104°C (11 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 5 g
Beilstein 1781709
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 216.28
Procent renhed 97%