Få mere at vide
Diethylterephthalat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-109911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10279640
Brand: Thermo Scientific Acros 407450250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-09-9
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00039891
InChI nøgle ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
IUPAC navn diethylbenzen-1,4-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Diethyl terephthalate
Navn note 98%
Smeltepunkt 42.0°C to 45.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 302.0°C
Flammepunkt 117°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,ethanol
Formel vægt 222.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.