Få mere at vide
Diethylterefthalat, 98%
Artikelnummer. 10579082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10579082 100 g Glasflaske 100g
10279640 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10579082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407451000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-09-9
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00039891
InChI nøgle ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
IUPAC navn diethylbenzen-1,4-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl terephthalate
Navn note 98%
Smeltepunkt 42,0 °C til 45,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 302,0 °C
Flammepunkt 117 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ether, ethanol
Formel vægt 222.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof