Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl terephthalate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 42.0°C to 45.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.1100g/mL |
| Kogepunkt | 302.0°C |
| Flammepunkt | 117°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |