Få mere at vide
Diethylterephthalat, 95%
Artikelnummer. 11439357
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439357 10 g 10g
11449357 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11439357 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21401.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 636-09-9
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00039891
InChI nøgle ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
IUPAC navn diethylbenzen-1,4-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl terephthalate
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Tæthed 1.1
Mængde 10 g
Formel vægt 222.24
Procent renhed 95%