Få mere at vide
Diethyl sec-butylmalonate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368705
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368705 25 g 25g
11358705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12253.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-27-2
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.277
MDL nummer MFCD00015194
InChI nøgle MIIZSUOEOUHAIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl sec-butylmalonate, diethyl 2-sec-butyl malonate, sec-butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 1-methylpropyl malonate, diethyl 1-methylpropylmalonate, sec-butylmalonic acid, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-sec-butyl propanedioate, diethyl s-butylmalonate, diethylsec-butylmalonate, acmc-209prt
PubChem CID 78940
IUPAC navn diethyl 2-butan-2-ylpropanedioate
SMIL CCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl sec-butylmalonate
Tæthed 0.98
Kogepunkt 110°C to 114°C (18 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1709561
Formel vægt 216.28
Procent renhed 96%