Få mere at vide
Diethyl Rivastigmin, TRC
Artikelnummer. 30378228
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378228 100 mg
30371429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444950100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1230021-34-7
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 264.3633
Synonym Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
IUPAC navn [3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-diethylcarbamat
SMIL CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Formel vægt 264.1838