Få mere at vide
Diethylftalat, TRC
Artikelnummer. 30012499
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012499 100 g
30011852 500 g
17918324 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444770100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-66-2
Molekylær formel C12 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid, diethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Anozol, DEP, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diethyl phthalate, Ethyl phthalate, NSC 8905, Neantine, Palatinol A, Phthalol, Placidol E, Solvanol, Unimoll DA, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, o-Bis(ethoxycarbonyl)benzene, Phthalic acid, bis-ethyl ester
IUPAC navn diethylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 222.0892
Procent renhed >95%