Få mere at vide
Diethylfthalat, 99%
Artikelnummer. 10376080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376080 25 mL Glasflaske 25ml
10569410 1 L Glasflaske 1 L
10714801 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10443825 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10376080 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 114520250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-66-2
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00009111
InChI nøgle FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC navn diethylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phthalate
Navn note 99%
Tæthed 1.1180g/mL
Kogepunkt 298,0 °C til 299,0 °C
Flammepunkt 156 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5010 til 1,5030
Mængde 25 mL
Beilstein 09,798
Merck Index 15,7483
Specifik vægtfylde 1.118
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether, acetone, benzen, chloroform, kulstoftetrachlorid
Viskositet 12 mPa (20 °C)
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske