Få mere at vide
Diethyl phthalate, 99%
Artikelnummer. 11428157
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428157 2500 g 2500g
11418157 250 g 250g
11408157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17529.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Diethylphthalat bruges til fremstilling af parfume, acetylsalicylsyre, plastik og myggemidler. Det bruges i kosmetiske formuleringer og produkter til personlig pleje, såsom sprays, neglelakker og parfumer. Det virker som en alkoholdenatureringsmiddel. Det bruges også som kamfererstatning, blødgører i faste raketdrivmidler og befugtningsmiddel. Det finder anvendelse som overfladesmøremiddel i fødevare- og farmaceutiske emballager. Udover dette bruges den som vaskemiddelbase og aerosolspray.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylphthalat bruges til fremstilling af parfume, acetylsalicylsyre, plast og myggemidler. Det bruges i kosmetiske formuleringer og produkter til personlig pleje, såsom sprays, neglelakker og parfumer. Det virker som en alkoholdenatureringsmiddel. Det bruges også som kamfererstatning, blødgører i faste raketdrivmidler og befugtningsmiddel. Det finder anvendelse som overfladesmøremiddel i fødevare- og farmaceutiske emballager. Udover dette bruges den som vaskemiddelbase og aerosolspray.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform, diethylether, benzen, acetone, vegetabilske olier, ketoner, carbontetrachlorid, estere, aromatiske carbonhydrider og methanol. Let blandbar med vand og alifatiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, permanganater og alkalier. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-66-2
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00009111
InChI nøgle FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC navn diethylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Diethyl phthalate
Smeltepunkt -64°C
Tæthed 1.118
Kogepunkt 296°C to 298°C
Flammepunkt 160°C (320°F)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 2500 g
Beilstein 1912500
Merck Index 14,7371
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,chloroform,diethyl ether,benzene,acetone,vegetable oils,ketones,carbon tetrachloride,esters,aromatic hydrocarbons and methanol. Slightly miscible with water and aliphatic solvents.
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylphthalat
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faroangivelser
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.