Få mere at vide
Diethylfthalat, 99%
Artikelnummer. 11408157
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408157 1000 g 1000g
11418157 250 g 250g
11428157 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17529.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.68 DKK
    320.65 DKK / 1000g
    Spare 71.03 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Diethylphthalat bruges til fremstilling af parfume, acetylsalicylsyre, plastik og myggemidler. Det bruges i kosmetiske formuleringer og produkter til personlig pleje, såsom sprays, neglelakker og parfumer. Det virker som en alkoholdenatureringsmiddel. Det bruges også som kamfererstatning, blødgører i faste raketdrivmidler og befugtningsmiddel. Det finder anvendelse som overfladesmøremiddel i fødevare- og farmaceutiske emballager. Udover dette bruges den som vaskemiddelbase og aerosolspray.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylphthalat bruges til fremstilling af parfume, acetylsalicylsyre, plast og myggemidler. Det bruges i kosmetiske formuleringer og produkter til personlig pleje, såsom sprays, neglelakker og parfumer. Det virker som en alkoholdenatureringsmiddel. Det bruges også som kamfererstatning, blødgører i faste raketdrivmidler og befugtningsmiddel. Det finder anvendelse som overfladesmøremiddel i fødevare- og farmaceutiske emballager. Udover dette bruges den som vaskemiddelbase og aerosolspray.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform, diethylether, benzen, acetone, vegetabilske olier, ketoner, carbontetrachlorid, estere, aromatiske carbonhydrider og methanol. Let blandbar med vand og alifatiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, permanganater og alkalier. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-66-2
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00009111
InChI nøgle FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC navn diethylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phthalate
Smeltepunkt -64 °C
Tæthed 1.118
Kogepunkt 296 °C til 298 °C
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 1000 g
Beilstein 1912500
Merck Index 14,7371
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, kloroform, diethylether, benzen, acetone, vegetabilske olier, ketoner, kulstoftetrachlorid, estere, aromatiske kulbrinter og methanol. Let blandbar med vand og alifatiske opløsningsmidler.
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylphthalat
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.