Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl phenylmalonate |
| Smeltepunkt | 16,0 °C til 17,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 170,0 °C til 172,0 °C (14,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C13H16O4 |
| Vis mere |