Få mere at vide
Diethylphenylmalonat, 98%
Artikelnummer. 10418300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10418300 1 L Glasflaske 1 L
10193430 5 mL Glasflaske 5ml
10001620 100 mL Glasflaske 100ml
10376980 250 mL Glasflaske 250ml
10751925 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10418300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150260010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-13-6
MDL nummer MFCD00009144
InChI nøgle FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC navn diethyl-2-phenylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phenylmalonate
Smeltepunkt 16,0 °C til 17,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 170,0 °C til 172,0 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H16O4
Lineær formel C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4903 til 1,4923
Mængde 1 L
Beilstein 09, 854
Molekylvægt (g/mol) 236.267
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning