Få mere at vide
Diethylphenylmalonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439706
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439706 250 g 250g
11429706 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20234.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83-13-6 | Molekylformel: C13H16O4 | Molekylvægt: 236,267 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-13-6
Molekylær formel C13H16O4
Molekylvægt (g/mol) 236.267
MDL nummer MFCD00009144
InChI nøgle FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC navn diethyl-2-phenylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phenylmalonate
Smeltepunkt 15 °C til 16 °C
Tæthed 1.096
Kogepunkt 170 °C til 172 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 120 °C (248 °F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 250 g
Beilstein 614465
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%