Få mere at vide
Diethyloxalacetat natriumsalt, 95%
Artikelnummer. 11487024
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487024 100 g 100g
11497024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21486.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40876-98-0 | C8H11NaO5 | 210,161 g/mol
Diethyloxalacetat-natriumsalt anvendes til fremstilling af oxaloeddikesyre. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyloxalacetat-natriumsalt anvendes til fremstilling af oxaloeddikesyre. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand (1,2 g/L) (25 °C).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40876-98-0
Molekylær formel C8H11NaO5
Molekylvægt (g/mol) 210.161
MDL nummer MFCD00035571
InChI nøgle UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
PubChem CID 44134875
IUPAC navn natrium;1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olat
SMIL CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl oxalacetate sodium salt
Smeltepunkt ∼185°C
Mængde 100 g
Beilstein 4279609
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (1.2g/L) (25°C).
Formel vægt 210.16
Procent renhed 95%