Få mere at vide
Diethyloxalacetat natriumsalt, 95 %, praktiser.
Artikelnummer. 10470841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10470841 100 g 100g
10106913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407371000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40876-98-0 | C8H11NaO5 | 210,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40876-98-0
Molekylær formel C8H11NaO5
Molekylvægt (g/mol) 210.16
MDL nummer MFCD00035571
InChI nøgle UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
PubChem CID 44134875
IUPAC navn natrium;1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olat
SMIL CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl oxalacetate sodium salt
Farve Beige til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C2H5OCOCH=C(ONa)COOC2H5
Mængde 100 g
Merck Index 14, 3836
Formel vægt 210.16
Procent renhed 95%
Grad Praktisk
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl oxalacetate sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.