Få mere at vide
Diethyl n-propylmalonat, 99%
Artikelnummer. 11470907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470907 25 g 25g
11480907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23304.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2163-48-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Diethyl n-propylmalonat blev brugt i syntesen af propylacrylsyre (PAA ).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl n-propylmalonat blev brugt i syntesen af propylacrylsyre (PAA ).
Opløselighed Opløselig i dichlormethan, ethanol og ethylacetat
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2163-48-6
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00009168
InChI nøgle GRRSDGHTSMJICM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl propylmalonate, diethyl 2-propylmalonate, 1,3-diethyl 2-propylpropanedioate, diethyl n-propylmalonate, diethylpropylmalonate, propylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl-n-propylmalonate, malonic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl propyl malonate
PubChem CID 16552
IUPAC navn diethyl-2-propylpropandioat
SMIL CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl n-propylmalonate
Tæthed 0.987
Kogepunkt 221°C to 222°C
Flammepunkt 91°C (197°F)
Brydningsindeks 1.4205
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate.
Formel vægt 202.25
Procent renhed 99%