Få mere at vide
Diethyl n-butylmalonate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11391937
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391937 100 mL 100ml
11301947 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07539.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-08-4
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.28
MDL nummer MFCD00009170
InChI nøgle RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl butylmalonate, diethyl n-butylmalonate, butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-butylmalonate, ethyl butylmalonate, propanedioic acid, butyl-, diethyl ester, unii-cyy2q744wb, cyy2q744wb, n-butylmalonic acid diethyl ester, malonic acid, butyl-, diethyl ester
PubChem CID 67244
IUPAC navn diethyl 2-butylpropanedioate
SMIL CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl n-butylmalonate
Tæthed 0.982
Kogepunkt 236°C to 239°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 100 mL
Beilstein 608785
Merck Index 14,1576
Formel vægt 216.28
Procent renhed 99%