Få mere at vide
Diethylmethylmalonat, 99%
Artikelnummer. 10615402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10615402 500 g Glasflaske 500g
10407750 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155145000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-08-5
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00009162
InChI nøgle UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
IUPAC navn diethyl-2-methylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl methylmalonate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 198 °C til 199 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH(CH3)CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4120 til 1,414
Mængde 500 g
Beilstein 02, 629
Fieser 05,216
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske