Få mere at vide
Diethylmethylmalonat, 99%
Artikelnummer. 10407750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407750 100 g Glasflaske 100g
10615402 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10407750 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 155141000
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-08-5
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00009162
InChI nøgle UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
IUPAC navn diethyl-2-methylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Diethyl methylmalonate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 198°C to 199°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH(CH3)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4120 to 1.414
Mængde 100 g
Beilstein 02, 629
Fieser 05,216
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.