Få mere at vide
Diethylmethylmalonat, 99%
Artikelnummer. 11469982
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469982 50 g 50g
11479982 250 g 250g
11459982 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469982 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12078.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174,196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-08-5
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.196
MDL nummer MFCD00009162
InChI nøgle UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
IUPAC navn diethyl-2-methylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl methylmalonate
Tæthed 1.02
Kogepunkt 198°C to 199°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.413
Mængde 50 g
Beilstein 637028
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%