Få mere at vide
Diethyl Malonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898450
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15898450 100 mL -
15866270 500 mL -
15876270 1 L -
15808460 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15898450 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008980100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-53-3
Tekniske data
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 1.055 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 199°C/1013 hPa
Molekylær formel CH2(COOC2H5)2
MDL nummer MFCD00009195
Mængde 100 mL
Synonym Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester, Diethyl malonate
Molekylvægt (g/mol) 160.17