Få mere at vide
Diethyl malonate, 99+%
Artikelnummer. 11935021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 11935021
Brand: Thermo Scientific Acros 114450100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-53-3
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
InChI nøgle IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC navn diethylpropandioat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl malonate
Smeltepunkt -50.0°C
Tæthed 1.0550g/mL
Kogepunkt 199.0°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C2H5O2CCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4130 to 1.4150
Mængde 10 kg
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Merck Index 15,3878
Specifik vægtfylde 1.055
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viskositet 2.14 mPa.s (10°C)
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske