Få mere at vide
Diethyl malonate, 99%
Artikelnummer. 11472837
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472837 10,000 g 10000g
11452837 500 g 500g
11462837 2500 g 2500g
3 options
Artikelnummer. 11472837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15468.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
Diethylmalonat anvendes i organisk syntese til fremstilling af alfa-arylmalonater, mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater og kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i syntesen af lægemidler som chloroquin, butazolidin og barbital. Det fungerer som mellemprodukt i syntesen af vitamin B1, vitamin B6, ikke-steroide antiinflammatoriske midler agrokemikalier og parfume. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerer det med benzaldehyd for at få diethylbenzylidenemalonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylmalonat anvendes i organisk syntese til fremstilling af alfa-arylmalonater, mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater og kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i syntesen af lægemidler som chloroquin, butazolidin og barbital. Det fungerer som mellemprodukt i syntesen af vitamin B1, vitamin B6, ikke-steroide antiinflammatoriske midler agrokemikalier og parfume. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerer det med benzaldehyd for at få diethylbenzylidenemalonat.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, ether, chloroform og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-53-3
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.169
MDL nummer MFCD00009195
InChI nøgle IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC navn diethylpropandioat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl malonate
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 1.055
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.414
Mængde 10,000 g
Beilstein 774687
Merck Index 14,3823
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl alcohol,ether,chloroform and benzene. Slightly miscible with water.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske