Få mere at vide
Diethylmalonat, 99%
Artikelnummer. 11462837
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462837 2500 g 2500g
11452837 500 g 500g
11472837 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15468.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.61 DKK
    792.65 DKK / 2500g
    Spare 87.96 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160,169 g/mol
Diethylmalonat anvendes i organisk syntese til fremstilling af alfa-arylmalonater, mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater og kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i syntesen af lægemidler som chloroquin, butazolidin og barbital. Det fungerer som mellemprodukt i syntesen af vitamin B1, vitamin B6, ikke-steroide antiinflammatoriske midler agrokemikalier og parfume. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerer det med benzaldehyd for at få diethylbenzylidenemalonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylmalonat anvendes i organisk syntese til fremstilling af alfa-arylmalonater, mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater og kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i syntesen af lægemidler som chloroquin, butazolidin og barbital. Det fungerer som mellemprodukt i syntesen af vitamin B1, vitamin B6, ikke-steroide antiinflammatoriske midler agrokemikalier og parfume. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerer det med benzaldehyd for at få diethylbenzylidenemalonat.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, ether, chloroform og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-53-3
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.169
MDL nummer MFCD00009195
InChI nøgle IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC navn diethylpropandioat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl malonate
Smeltepunkt -50 °C
Tæthed 1.055
Kogepunkt 198 °C til 200 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.414
Mængde 2500 g
Beilstein 774687
Merck Index 14,3823
Opløselighedsinformation Blandet med ethylalkohol, ether, kloroform og benzen. Let blandet med vand.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske