Få mere at vide
Diethylmalonat, 99%
Beskrivelse
Diethylmalonat anvendes i organisk syntese til fremstilling af alfa-arylmalonater, mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater og kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i syntesen af lægemidler som chloroquin, butazolidin og barbital. Det fungerer som mellemprodukt i syntesen af vitamin B1, vitamin B6, ikke-steroide antiinflammatoriske midler agrokemikalier og parfume. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerer det med benzaldehyd for at få diethylbenzylidenemalonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylmalonat anvendes i organisk syntese til fremstilling af alfa-arylmalonater, mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater og kunstige smagsstoffer. Det er også involveret i syntesen af lægemidler som chloroquin, butazolidin og barbital. Det fungerer som mellemprodukt i syntesen af vitamin B1, vitamin B6, ikke-steroide antiinflammatoriske midler agrokemikalier og parfume. I Knoevenagel kondensationsreaktion reagerer det med benzaldehyd for at få diethylbenzylidenemalonat.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, ether, chloroform og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Malonate |
| Smeltepunkt | °C til 50 °C |
| Tæthed | 1.055 |
| Kogepunkt | 198 °C til 200 °C |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.414 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 774687 |
| Merck Index | 14,3823 |
| Vis mere |