Få mere at vide
Diethylisobutylmalonat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl isobutylmalonate |
| Tæthed | 0.97 |
| Kogepunkt | 225 °C |
| Flammepunkt | >100 °C (212 °F) |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1103030 |
| Formel vægt | 216.28 |
| Procent renhed | 98% |