Få mere at vide
Diethylisobutylmalonat, 98%
Artikelnummer. 11307286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307286 5 g 5g
11317286 25 g 25g
11327286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09202.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10203-58-4 | C11H20O4 | 216,277 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10203-58-4
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.277
MDL nummer MFCD00026869
InChI nøgle OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
PubChem CID 25047
IUPAC navn diethyl-2-(2-methylpropyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl isobutylmalonate
Tæthed 0.97
Kogepunkt 225°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 5 g
Beilstein 1103030
Formel vægt 216.28
Procent renhed 98%