missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl Ethylmalonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 133-13-1 |
| Tæthed | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 204°C to 206°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | C2H5CH(COOC2H5)2 |
| MDL nummer | MFCD00009167 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester, Diethyl ethylmalonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?