Få mere at vide
Diethylethylmalonat, 99%
Artikelnummer. 10529240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10529240 100 g Glasflaske 100g
10224190 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10529240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114361000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 133-13-1 | C9H16O4 | 188,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-13-1
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00009167
InChI nøgle VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
PubChem CID 8610
IUPAC navn diethyl-2-ethylpropandioat
SMIL CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ethylmalonate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 75 °C til 77 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH(C2H5)CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4150 til 1,417
Mængde 100 g
Beilstein 02, 644
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 188.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske