Få mere at vide
Alfa Aesar™ Diethyl ethylmalonate, 99%
Artikelnummer. 11401077
Skift visning
Mængde:
100g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401077 100g 100g
1 options
Artikelnummer. 11401077 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B24077.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ethylmalonate
CAS 133-13-1
Kogepunkt 204°C to 206°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Molekylær formel C9H16O4
MDL nummer MFCD00009167
Mængde 100g
Beilstein 607635
Synonym diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
InChI nøgle VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-ethylpropanedioate
Molekylvægt (g/mol) 188.223
PubChem CID 8610
Formel vægt 188.22
Procent renhed 99%