Få mere at vide
Diethylbenzylmalonat, 97%
Artikelnummer. 11489937
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489937 25 g 25g
11499937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22890.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 607-81-8 | C14H18O4 | 250,294 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-81-8
Molekylær formel C14H18O4
Molekylvægt (g/mol) 250.294
MDL nummer MFCD00009166
InChI nøgle ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylmalonate, diethyl 2-benzylmalonate, benzylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-40y0x0xn6p, malonic acid, benzyl-, diethyl ester, malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester, diethyl benzyl malonate, 1,3-diethyl 2-benzylpropanedioate, diethyl benzylpropanedioate
PubChem CID 69090
IUPAC navn diethyl-2-benzylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl benzylmalonate
Tæthed 1.069
Kogepunkt 162°C to 163°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 25 g
Beilstein 615793
Formel vægt 250.29
Procent renhed 97%