Få mere at vide
Alfa Aesar™ Diethyl benzamidomalonate, 98+%
Artikelnummer. 11397675
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397675 25 g 25g
11387675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397675 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L02371.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16798-45-1
Molekylær formel C14H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 279.29
MDL nummer MFCD00015160
InChI nøgle UQFFIFUYIQXSPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzamidomalonate, diethyl 2-benzamidomalonate, 1,3-diethyl 2-phenylformamido propanedioate, diethyl-n-benzoylamino malonate, benzamidomalonic acid, diethyl ester, diethyl benzoylaminomalonate, diethyl 2-phenylcarbonylamino propane-1,3-dioate, diethyl benzoylamino malonate, ethyl benzaminomalonate, diethylbenzamidomalonate
PubChem CID 66790
IUPAC navn diethyl 2-benzamidopropanedioate
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)NC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl benzamidomalonate
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Mængde 25 g
Beilstein 2817007
Formel vægt 279.29
Procent renhed ≥98%