Få mere at vide
Diethylallylmalonat, 97%
Artikelnummer. 10102480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10102480 500 g Glasflaske 500g
10050890 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10102480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113965000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2049-80-1
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.23
MDL nummer MFCD00009155
InChI nøgle GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
IUPAC navn diethyl-2-prop-2-enylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl allylmalonate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 222,0 °C til 223,0 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4320
Mængde 500 g
Beilstein 02, 776
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 200.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl allylmalonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.