Få mere at vide
Diethyl allylmalonate, 96%
Artikelnummer. 11307655
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307655 25 g 25g
11317655 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02286.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Diethylallylmalonat er et vigtigt mellemprodukt i syntese af vitamin B1 og B6, barbiturater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, andre adskillige lægemidler, landbrugskemikalier og smags- og duftstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylallylmalonat er et vigtigt mellemprodukt i syntese af vitamin B1 og B6
, barbiturater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, andre adskillige lægemidler, agrokemikalier og smags- og duftstoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2049-80-1
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.234
MDL nummer MFCD00009155
InChI nøgle GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
IUPAC navn diethyl-2-prop-2-enylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl allylmalonate
Tæthed 1.016
Kogepunkt 222°C to 223°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.431
Mængde 25 g
Beilstein 1709466
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 200.23
Procent renhed 97%