Få mere at vide
Diethylacetylsuccinat, 99%
Artikelnummer. 10793641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793641 100 g Glasflaske 100g
10697252 25 g Glasflaske 25g
10696934 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113951000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-30-6
Molekylær formel C10H16O5
Molekylvægt (g/mol) 216.23
MDL nummer MFCD00009157
InChI nøgle DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
IUPAC navn diethyl-2-acetylbutandioat
SMIL CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetylsuccinate
Smeltepunkt -8 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 180 °C til 183 °C (50,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4340 til 1,436
Mængde 100 g
Beilstein 03, 801
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 15 g/L (20 °C)
Formel vægt 216.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske