Få mere at vide
Diethylacetylsuccinat, 97+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl acetylsuccinate |
| Smeltepunkt | -8 °C |
| Tæthed | 1.081 |
| Kogepunkt | 180 °C til 183 °C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4346 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 216.23 |
| Procent renhed | ≥97% |