Få mere at vide
Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, 96%
Artikelnummer. 11404343
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404343 50 g 50g
11414343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10933.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Syntese af 1-substituerede 4-ethoxycarbonyl-5-(ethoxycarbonylmethyl)-pyrazoler Diethylacetone-1,3-dicarboxylat reagerer med N,N-dimethylformamiddimethylacetal (DMFDMA) i ethanol ved stuetemperatur. Uventet produktdikotomi frembringes i den Biginelli-lignende kondensation af 2-hydroxybenzaldehyd med henholdsvis urinstof eller thiourinstof og dimethyl- eller diethylacetone-1,3-dicarboxylat som aktive methylenkomponenter. Ethyl-2-amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiazol-5-carboxylat (2a), fremstillet af diethylaceton-1,3-dicarboxylat, sulfurylchlorid og thiourinstof. Syntese af diethyl-2,2-diethyl-3,5-dioxopimelat ved omsætning af ethyl-3-chlor-3-oxo-2,2-dimethylpropionat med diethylacetone-1,3-dicarboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syntese af 1-substituerede 4-ethoxycarbonyl-5-(ethoxycarbonylmethyl)-pyrazoler Diethylacetone-1,3-dicarboxylat reagerer med N,N-dimethylformamiddimethylacetal (DMFDMA) i ethanol ved stuetemperatur. Uventet produktdikotomi frembringes i den Biginelli-lignende kondensation af 2-hydroxybenzaldehyd med henholdsvis urinstof eller thiourinstof og dimethyl- eller diethylacetone-1,3-dicarboxylat som aktive methylenkomponenter. Ethyl-2-amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiazol-5-carboxylat (2a), fremstillet af diethylaceton-1,3-dicarboxylat, sulfurylchlorid og thiourinstof. Syntese af diethyl-2,2-diethyl-3,5-dioxopimelat ved omsætning af ethyl-3-chlor-3-oxo-2,2-dimethylpropionat med diethylacetone-1,3-dicarboxylat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
og opløseligt i alkohol, ester, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-50-0
Molekylær formel C9H14O5
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD00009200
InChI nøgle ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC navn diethyl-3-oxopentandioat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Tæthed 1.113
Kogepunkt 134°C to 135°C (10 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 50 g
Beilstein 640146
Opløselighedsinformation Insoluble in water and soluble in alcohol,ester,benzene.
Formel vægt 202.21
Procent renhed 96%