Få mere at vide
Diethyl 4-bromphenylmalonat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306136
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11306136 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11306136 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00148DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 4-bromophenylmalonate
CAS 93139-85-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H15BrO4
Mængde 1 g
Synonym diethyl 4-bromophenylmalonate, diethyl 2-4-bromophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-4-bromophenyl propanedioate, 2-4-bromophenyl malonic acid diethyl ester, diethyl 4-bromphenyl malonate, diethyl 4-bromophenyl malonate, 2-4-bromo-phenyl malonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 4-bromophenyl-, diethyl ester
InChI nøgle NEEVEYWBDFTMKS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl-2-(4-bromphenyl)propandioat
Molekylvægt (g/mol) 315.163
PubChem CID 10519382
Formel vægt 315.16
Procent renhed 95%