Få mere at vide
Diethyl (3-chloropropyl)malonate, 98%
Artikelnummer. 11383676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383676 5 g 5g
11393676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14776.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18719-43-2 | C10H17ClO4 | 236.692 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18719-43-2
Molekylær formel C10H17ClO4
Molekylvægt (g/mol) 236.692
MDL nummer MFCD00009169
InChI nøgle WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-chloropropyl malonate, diethyl 2-3-chloropropyl malonate, malonic acid, 3-chloropropyl-, diethyl ester, 2-3-chloropropyl malonic acid diethyl ester, acmc-20al9u, diethyl ?-chloropropyl malonate, chloropropylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-3-chloropropyl propanedioate
PubChem CID 140413
IUPAC navn diethyl-2-(3-chlorpropyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Tæthed 1.101
Kogepunkt 102°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 g
Beilstein 1785711
Formel vægt 236.7
Procent renhed 98%