Få mere at vide
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate, 95%
Artikelnummer. 11481210
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481210 500 mg 500mg
11491210 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26330.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111544-93-5 | C13H14Cl2O4 | 305.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111544-93-5
Molekylær formel C13H14Cl2O4
Molekylvægt (g/mol) 305.15
MDL nummer MFCD00831103
InChI nøgle FIGCCTUCURBNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-2,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2,4-dichlorophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenylmalonate, 2-2,4-dichloro-phenyl-malonic acid diethyl ester, propanedioic acid,2-2,4-dichlorophenyl-,1,3-diethyl ester
PubChem CID 2736112
IUPAC navn diethyl-2-(2,4-dichlorphenyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Mængde 500 mg
Formel vægt 305.16
Procent renhed 95%