Få mere at vide
Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate |
| Tæthed | 1.079 |
| Kogepunkt | 115 °C til 117 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.436 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3276 |
| Beilstein | 1790237 |
| Synonym | diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162 |
| Formel vægt | 213.23 |
| Vis mere |