Få mere at vide
Diethyl-2-(2-cyanoethyl)malonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424623
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424623 10 g 10g
11314509 25 g 25g
11434623 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11567.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17216-62-5 | C10H15NO4 | 213.233 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17216-62-5
Molekylær formel C10H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 213.233
MDL nummer MFCD00001966
InChI nøgle YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87005
IUPAC navn diethyl-2-(2-cyanoethyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate
Tæthed 1.079
Kogepunkt 115°C to 117°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1790237
Synonym diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162
Formel vægt 213.23
Procent renhed ≥98%