Få mere at vide
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10309420 50 mL Glasflaske 50ml
10636301 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10309420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325630500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-50-0
Molekylær formel C9H14O5
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD00009200
InChI nøgle ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC navn diethyl-3-oxopentandioat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1120g/mL
Kogepunkt 250.0°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4420
Mængde 50 mL
Beilstein 03, 791
Specifik vægtfylde 1.112
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Formel vægt 202.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske